Learn More
Hanna Instruments™ Réactif au chlore libre et total de plage haute
Code produit 11703373
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Détermination photométrique du chlore libre et du chlore total
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
11703373 Détermination photométrique du chlore libre et du chlore total 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11703373 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI9373401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.75€
    47.11€ / 100 pièces
    Économisez 52.64€
    52% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Pour la détermination photométrique du chlore libre et du chlore total
  • Plage : 0,00 à 10,0mg/L
  • Compatibilité : Photomètre portatif HI-96734
Spécification
Type Réactif au chlore libre et total
À utiliser avec (application) Détermination photométrique du chlore libre et du chlore total