Learn More
Gibco™ Freedom™ CHO-S™ Kit
Code produit 11370812 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11370812 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11370812 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1369601
Valorisez le développement de vos procédés
Utilisez le code promo 27978
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Kit Freedom™ CHO-S™
Le kit Gibco™ Freedom™ CHO-S™, co-développé avec ProBioGen AG, est un produit de début à fin facile à utiliser pour le clonage et l’expression de protéines recombinantes dans une culture en suspension dérivée de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO). Le kit Gibco™ Freedom™ CHO-S™ comprend des composants pour la transfection, l’expression, la création de clones et la sélection de lignées cellulaires stables, le tout dans un kit pratique. Le kit Gibco™ Freedom™ CHO-S™ offre également des titres élevés ainsi que des options de licences commerciales simplifiées.
  • Licence commerciale flexible ne nécessitant pas de redevances
  • Possibilité d’obtenir des titres IgG au-dessus de 3 g/l
  • Flux de travail complet qui peut faire passer votre gène d’intérêt de la transfection au clone principal généralement en 5 mois
  • Emballage pratique, pour une commande et un stockage simplifiés
    Licence commerciale simple, flexible et sans redevances
    Plusieurs entreprises offrent des produits et services de développement de lignées de cellules ovariennes de hamster chinois (CHO) qui nécessitent des frais annuels pendant le développement de votre protéine thérapeutique. En outre, des redevances peuvent être exigées sur les ventes de votre protéine thérapeutique lors de sa commercialisation. Les kits Gibco™ Freedom™ vous fournissent les outils qui vous permettront ou permettront à votre fournisseur de CHO de développer votre lignée cellulaire stable pour uniquement le prix du kit même. En outre, lorsque vous vous tournez vers une utilisation commerciale, une structure de licence flexible est disponible sans les inconvénients des redevances et des œuvres pour la maintenir aussi simple qu’un paiement unique (Fig 1). Pour plus d’informations concernant les licences, envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : outlicensing@lifetech.com.
    Niveaux de production standard de l’industrie
    Les normes actuelles de l’industrie des bioprocédés pour atteindre des efficacités de fabrication pour la production de molécules de type IgG avec des lignées cellulaires CHO stables dans les bioréacteurs sont de 2 à 3 g/l ou mieux. Nous avons démontré que le kit Gibco™ Freedom™ CHO-S™ peut générer systématiquement des clones évolutifs produisant des IgG (stables jusqu’à 60 doublements de population), qui répondent à cette norme de productivité (Fig 2).
    Flux de travail complet, rapide et efficace
    Le flux de travail complet, éprouvé et entièrement intégré du kit Gibco™ Freedom™ CHO-S™ vous permet de passer de la transfection au clone principal généralement en 5 mois, avec un temps de manipulation réduit et des exigences en équivalent temps plein (FTE) réduites (Fig 3). L’ensemble du flux de travail est réalisé dans notre milieu CD FortiCHO™, un milieu chimiquement défini et exempt de composants d’origine animale (AOF). Le kit offre également les avantages suivants :
  • Clonage d’un ou deux gènes codant votre ou vos protéines d’intérêt
  • Transfection à haute efficacité de l’ADN dans les cellules CHO-S™ (conforme BPFa)
  • Lecteur flash inclus avec le manuel chargé
    Accès au support du kit Gibco™ Freedom™
    Si vous avez besoin d’une assistance spécifique au-delà du manuel, veuillez contacter votre responsable de compte pour obtenir une consultation avec le gestionnaire scientifique des processus. En outre, un de nos scientifiques assistants pourra s’assurer que votre expérience avec le kit est aussi positive que possible. Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre équipe d’assistance technique à l’adresse suivante : GibcoServices@thermofisher.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules CHO-S, conformes BPFa
Contenu et stockage Milieu CD FortiCHO™ : 2°C à 8°C, à l’abri de la lumière
Milieu sans sérum OptiPRO™ : 2°C à 8°C, à l’abri de la lumière
Réaction FreeStyle™ MAX : 2°C à 8°C, ne pas congeler
Cellules CHO–S™ (BPFa–élevé) : azote liquide
E. coli One Shot™ TOP10 chimiquement compétent : –80°C
Vecteur d’expression Freedom™ pCHO 1.0 : –5°C à –20°C
Type de livraison Transfection
Principales fonctions Production de protéines, développement de lignées cellulaires stables
Accélérateur Promoteur hybride CMV⁄EF1, promoteur hybride EF2⁄CMV
Quantité 1 kit
Agent de sélection (eucaryotique) Puromycine, MTX (méthotrexate)
Marqueur de sélection eucaryotique DHFR, PurR