Learn More
Sampling Systems Échantillonneur de poudre en ligne FreeGlide, manuel
Code produit 30280701 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubulures de descente (dia. > 100 mm)
Tubulures de descente (dia. > 150 mm)
Tubulures de descente (dia. > 200 mm)
Tubulures de descente (dia. > 230 mm)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
30280701 Tubulures de descente (dia. > 100 mm) 1 pièce
30280698 Tubulures de descente (dia. > 150 mm) 1 pièce
30280699 Tubulures de descente (dia. > 200 mm) 1 pièce
30280702 Tubulures de descente (dia. > 230 mm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30280701 Fournisseur Sampling Systems Code fournisseur FG1000M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6310.00€
    6049.39€ / 1 pièces
    Économisez 260.61€
    4% de réduction
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L'échantillonneur de poudre en ligne FreeGlide est conçu pour prélever des échantillons au fur et à mesure que la poudre tombe, sous l'effet de la gravité, dans un tuyau.
  • Idéal pour de nombreux secteurs, notamment pharmaceutique, alimentaire, des batteries automobiles, etc.
  • Disponible avec un fonctionnement pneumatique manuel ou automatisé et dans une gamme de tailles différentes.
  • L'échantillon est recueilli dans un gobelet et n'est donc pas physiquement altéré par le processus de prélèvement.
  • La totalité du diamètre du tuyau est disponible pour le passage de la poudre entre les prélèvements d'échantillons.
  • Démontage et nettoyage rapides et faciles entre les lots.
  • Toutes les pièces en contact avec le produit sont soit en acier inoxydable 316L, soit en polymères acceptables par la FDA.
  • La température maximale du produit est de 60 °C.
Spécification
Type de produit Échantillonneur de poudre
Matériau Acier inoxydable (316L)
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 1,7 oz.
Capacité (métrique) 50 mL
Jetable Réutilisable
Graduée Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubulures de descente (dia. > 100 mm)