Learn More
Sampling Systems Échantillonneur de poudre en ligne FreeGlide, manuel
Tous les produits Sampling Systems ProduitsBeschreibung
- Idéal pour de nombreux secteurs, notamment pharmaceutique, alimentaire, des batteries automobiles, etc.
- Disponible avec un fonctionnement pneumatique manuel ou automatisé et dans une gamme de tailles différentes.
- L'échantillon est recueilli dans un gobelet et n'est donc pas physiquement altéré par le processus de prélèvement.
- La totalité du diamètre du tuyau est disponible pour le passage de la poudre entre les prélèvements d'échantillons.
- Démontage et nettoyage rapides et faciles entre les lots.
- Toutes les pièces en contact avec le produit sont soit en acier inoxydable 316L, soit en polymères acceptables par la FDA.
- La température maximale du produit est de 60 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Échantillonneur de poudre |
| Matériau | Acier inoxydable (316L) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 1,7 oz. |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Jetable | Réutilisable |
| Graduée | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubulures de descente (dia. > 230 mm) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?