Learn More
Gibco™ Milieu d’expression FreeStyle™ F17
Code produit p-7075912 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Conditionnement:
10L
1L
20L
6000mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10388033 1 L 1L
12083479 6 x 1 L 6000mL
12634265 20 L 20L
12624265 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10388033 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1383501
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu de culture défini chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines, spécifiquement développé pour favoriser la croissance et la transfection des cellules 293-F et CHO en suspension sans adaptation.
Le milieu d’expression FreeStyle™ F17 est un milieu de culture défini chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines. Il a été spécifiquement développé pour encourager la croissance et la transfection des cellules 293–F et CHO en suspension sans adaptation. Il s’agit d’un milieu multiplateforme compatible avec plusieurs systèmes d’expression transitoire. L’ajout de 4 à 8 mM de L-glutamine ou de supplément GlutaMAX™ est nécessaire avant utilisation. Caractéristiques du milieu d’expression Gibco™ FreeStyle™ F17 :
  • Peu ou pas d’adaptation requise
  • Capacité à soutenir la croissance en suspension et la transfection des cellules 293-F et CHO
  • Formulation définie chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines
  • Évolutivité dans des flacons d’agitation et des bioréacteurs
    Peu ou pas d’adaptation requise
    Les cellules Gibco™ 293-F, 293-H, FreeStyle™ 293-F et CHO-S en suspension peuvent être mises en culture directement dans le milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 sans adaptation. Les cellules habituées à d’autres milieux sans sérum disponibles sur le marché peuvent être repiquées directement dans le milieu de culture Gibco™ FreeStyle™ F17, généralement sans qu’il y ait besoin d’adaptation. En règle générale, les cellules nécessitent une adaptation lorsqu’elles proviennent de formulations contenant du sérum.
    Capacité à soutenir la croissance en suspension et la transfection des cellules 293-F et CHO
    Le milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 offre des performances égales ou supérieures au milieu d’expression Gibco™ FreeStyle™ 293 et au milieu Gibco™ FreeStyle™ CHO. Le milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 prend en charge les cellules 293-F à une densité de pic de 6–7 × 106 cellules viables par ml et prend en charge les cellules CHO-S à une densité de pic de 8–9 × 106 cellules viables par ml. Les cellules cultivées dans le milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 peuvent être transfectées à l’aide de nombreux réactifs de transfection, notamment ceux à base de lipides tels que 293fectin™ et le réactif Freestyle™ MAX. L’expression protéique dépasse généralement 75–150 μg/ml d’IgG dans les cellules 293-F.
    Formulation définie chimiquement, sans composants d’origine animale et sans protéines
    Le milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 est sans composants d’origine animale, sans protéines et défini chimiquement, ce qui facilite la purification de votre protéine d’intérêt. Le milieu Gibco™ défini chimiquement ne contient aucune protéine, aucun hydrolysat, aucun composant de composition inconnue.
    Évolutivité dans des flacons rotatifs et des bioréacteurs
    La production des protéines à l’aide du milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 peut être adaptée dans des flacons rotatifs ou des bioréacteurs. La vitesse appropriée de la centrifugation ou de la turbine, ainsi que la densité de l’ensemencement doivent être optimisées pour chaque système. Selon la conception et la vitesse de la turbine, l’ajout d’une quantité supplémentaire de Pluronic™ F-68 au milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 pourrait s’avérer nécessaire afin d’éviter toute tension de cisaillement au niveau de la culture.
    Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
    Le milieu Gibco™ FreeStyle™ F17 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, dans l’état de New York (États-Unis). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Lignée cellulaire HEK293
    Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
    Concentration 1 X
    Forme Liquide
    Type de produit Milieu d’expression
    Serum Level Sans sérum
    Stérilité Stérile
    Sans additif Sans glutamine
    À utiliser avec (application) Expression protéique, production de vecteurs viraux
    Gamme de produits Freestyle
    Quantité 1 L
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Niveau d’endotoxines < 1 UE/ml
    Format Flacon
    Pureté ou qualité Qualifié pour la fabrication ultérieure
    Ratio de concentration 1:1
    Contenu et stockage Conditions de stockage : 2-8°C. À l’abri de la lumière.
    Conditions d’expédition : Température ambiante
    Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
    Environnement culturel CO2
    Culture Type Culture cellulaire en suspension