Learn More
Gibco™ Réactif Freestyle™ MAX
Code produit 10259172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
15 ml
10 x 15 ml
Conditionnement:
10 pièces
15mL
1mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10259172 1 ml 1mL
11503147 15 ml 15mL
10489684 10 x 15 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10259172 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 16447100
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Chaque unité contient un flacon de réactif.
Formulation sans composants d’origine animale pour la transfection d’ADN plasmidique dans des cellules eucaryotes et qui peut facilement être adaptée pour produire de grandes quantités de protéines recombinantes
  • Permet des niveaux d’expression et des taux de transfection les plus élevés avec la cytotoxicité la plus faible dans les applications de bioproduction
  • Formulés pour une utilisation avec :
  • Cellules FreeStyle 293-F (cellules de rein embryonnaire humain en suspension, n° cat. R790-07) dans le milieu d’expression exempt de sérum FreeStyle 293 (n° cat. 12338-018)
  • Cellules FreeStyle CHO-S (cellules ovariennes de hamster chinois en suspension, n° cat. R800-07) dans le milieu d’expression exempt de sérum FreeStyle CHO (n° cat. 12651-014)
  • Cellules DG44 (DHFR – cellules CHO en suspension) dans le milieu CD DG44 avec 8 mM de L-glutamine à 18 ml / l de Pluronic F-68 à 10 % (n° cat. A11000-01)
  • Le réactif FreeStyle™ MAX est une formulation exclusive et sans composants d’origine animale pour la transfection d’ADN plasmidique dans des cellules eucaryotes et facilement adaptable pour produire de grandes quantités de protéines recombinantes.
  • Conçu pour une utilisation avec le système d’expression FreeStyle™ MAX 293 (N° de cat. K9000-10) et le système d’expression FreeStyle™ MAX CHO (n° cat. K9000-20).
Order Info
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Classification Aucun composant d’origine animale
Contenu et stockage Chaque unité contient un flacon de réactif. Conserver à +4°C. FreeStyle™ MAX est garanti stable pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
Type de cellule Lignées cellulaires établies
Type d’échantillon ADN plasmide
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Gamme de produits Freestyle
Type de produit Réactif de transfection
Quantité 1 ml
Compatible avec le sérum Oui
Conditions d’expédition Glace