Learn More
Gardner Denver Welch™ Kit 6 : Kit adaptateur pour lyophilisateur Chemvac& Kit adaptateur pour concentrateur sous vide, DN 25 KF
Code produit 13226349 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pompe à palettes rotative DN 25 KF
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
13226349 Pompe à palettes rotative DN 25 KF 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13226349 Fournisseur Gardner Denver Welch™ Code fournisseur 330045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    170.10€ / 1 pièces
    Économisez 1.90€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-03-2027
Pour pompe à palettes rotative DN 25 KF
Le kit pour concentrateur sous vide comprend :
  • Adaptateur à bride KF25
  • Tuyau pour vide en PVC de 1,5 m
  • Pinces et bagues de centrage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit d’adaptateur pour lyophilisateur et concentrateur sous vide
À utiliser avec (équipement) Pompe à palettes rotative DN 25 KF