Learn More
Ampoules de lyophilisation
Description
Utilisez ces ampoules pour de nombreuses applications de laboratoire.Les ampoules de lyophilisation sont fabriquées en verre neutre selon les dimensions, les tolérances et les exigences de qualité de la norme ISO 4142:2002, afin de couvrir toutes les applications pour les tubes en verre réutilisables.
- Flacons en verre neutre transparent pour la lyophilisation
- Les 11 premiers millimètres des extrémités ouvertes sont vitrés avec un diamètre interne de col de 5,9 mm à 6,1 mm
- La capacité et la longueur sont nominales
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 0,5 ml |
| Matériau | Verre neutre |
| Type de produit | Ampoule |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 7mm |
| Longueur (métrique) | 100mm |