Learn More
Spex SamplePrep™ Broyeur cryogénique double chambre Freezer/Mill™
Code produit 15595546 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15595546 Fournisseur Spex SamplePrep™ Code fournisseur 6875D230
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Broyeur cryogénique double chambre à haut débit avec cuve d’azote liquide indépendante et boîtier isotherme.
  • Conçu pour le broyage cryogénique d’échantillons dures et sensibles à la température
  • Le broyeur refroidit les échantillons à des températures cryogéniques
  • Le fonctionnement nécessite l’utilisation d’azote liquide
Spécification
Type de produit Broyeur cryogénique double chambre pour congélateur / broyeur
Dimensions (L x l x H) 50,8 x 53,34 x 64,77 cm