Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : CryoCube™ série FC660, 2 po/53 mm, accès latéral, acier inoxydable
Description
Étagère de congélation : CryoCube™ Série FC660, 53 mm (2 in), accès latéral, acier inoxydable - Rack pour boîtes de 53 mm (2 in) - Dimensions maximales des boîtes [mm] : 136 x 136 - Rack à accès latéral - Dimensions extérieures du rack (P x l x H) [mm] : 141 x 141 x 721 (5,6 x 5,6 x 28,4 in) - Nombre maximal de boîtes par rack : 13 (13 x 1) - Acier inoxydable - Pour congélateur ULT : CryoCube™ FC660/ FC660h (max. 40 racks) - Pour congélateur ULT : CryoCube™ FC660/ FC660h (max. 520 boîtes)
Spécification
Spécification
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
| Type de produit | Rack de congélateur |