Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : Innova™ C580, C760, CryoCube™ série FC660, 2,5 po/64 mm
Description
Étagère de congélation : Innova™ C580, C760, CryoCube™ Série FC660, 64 mm (2,5 in), accès latéral, acier inoxydable - Rack pour boîtes de 64 mm (2,5 in) (tubes de 5 ml) - Dimensions maximales des boîtes [mm] : 136 x 136 - Rack à accès latéral - Dimensions extérieures du rack (P x L x H) [mm] : 141 x 141 x 721 (5,6 x 5,6 x 28,4 in) - Nombre maximal de boîtes par rack : 11 (11 x 1) - Acier inoxydable - Pour congélateur ULT : Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks), CryoCube™ Série FC660 (max. 40 racks) - Pour congélateur ULT : Innova C580 (max. 352 boîtes), Innova C760 (max. 440 boîtes), CryoCube™ Série FC660 (max. 440 boîtes)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack de congélateur |