Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : Innova™ C580, C760, CryoCube™ série FC660, verrou, 3 po/76 mm
Description
Étagère de congélation : Innova™ C580, C760, CryoCube™ Série FC660, tige de verrouillage, 76 mm (3 in), accès latéral, acier inoxydable - Rack pour boîtes de 76 mm (3 in) - Dimensions maximales des boîtes [mm] : 136 x 136 - Rack à accès latéral - Dimensions extérieures du rack (P x l x H) [mm] : 148 x 141 x 726 (5,8 x 5,6 x 28,6 in) - Nombre maximal de boîtes par rack : 9 (9 x 1) - Acier inoxydable - Pour congélateur ULT : Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks), CryoCube™ Série FC660 (max. 36 racks) - Pour congélateur ULT : Innova C580 (max. 288 boîtes), Innova C760 (max. 360 boîtes), CryoCube™ Série FC660 (max. 324 boîtes) - Avec tige de verrouillage pour une sécurité accrue des échantillons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack de congélateur |