Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : Innova™ C580, C760, MTP
Description
Étagère de congélation : Innova™ C580, C760, tige de verrouillage, MTP, accès latéral, acier inoxydable - Rack pour MTP (18 mm) - Dimensions max. des MTP [mm] : 86 x 128 - Rack à accès latéral - Dimensions extérieures du rack (P x l x H) [mm] : 140 x 91 x 766 (5,51 x 3,58 x 30,16) - Nombre max. de MTP par rack : 38 (38 x 1) - Acier inoxydable - Pour congélateur ULT : Innova C580 (max. 52 racks), Innova C760 (max. 66 racks) - Pour congélateur ULT : Innova C580 (max. 1 976 MTP), Innova C760 (max. 2 508 MTP) - Avec tige de verrouillage pour une sécurité accrue des échantillons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack de congélateur |