Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 2 po/53 mm
Code produit 15773265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Rack de congélateur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15773265 Rack de congélateur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15773265 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6001062210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00€
    181.00€ / 1 pièces
    Économisez 18.00€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Le stockage complet des échantillons dans un congélateur ultra-basse température est basé sur des boîtes de stockage.Les boîtes doivent être stockées dans des racks pour congélateur dédiés.Ces racks en métal permettent une utilisation optimale de l’espace
Étagère de congélation : Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 53 mm, tiroir, acier inoxydable - Étagère pour boîtes de 53 mm - Dimensions maximales des boîtes [mm] : 136 x 136 - Étagère à tiroir - Dimensions extérieures de l'étagère (P x l x H) [mm] : 308 x 145 x 290 (12,1 x 5,7 x 11,4 in) - Nombre maximal de boîtes par étagère : 10 (5 x 2) - Acier inoxydable - Pour congélateur ULT : CryoCube F101h/ Innova U101 (max. 6 racks) - Pour congélateur ULT : CryoCube F101h/ Innova U101 (max. 60 boîtes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rack de congélateur