Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 3 po/76 mm
Description
Étagère de congélation : Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 76 mm, tiroir, acier inoxydable - Étagère pour boîtes de 76 mm - Dimensions maximales des boîtes [mm] : 136 x 136 - Étagère à tiroir - Dimensions extérieures de l'étagère (P x l x H) [mm] : 308 x 145 x 244 (12,1 x 5,7 x 9,6 in) - Nombre maximal de boîtes par étagère : 6 (3 x 2) - Acier inoxydable - Pour congélateur ULT : CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 6 racks) - Pour congélateur ULT : CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 36 boîtes)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack de congélateur |