Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 4 po/102 mm
Code produit 15743265
Code produit 15743265 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6001061410
 Article restreint
Expédition estimée: 26-02-2027
Le stockage complet des échantillons dans un congélateur ultra-basse température est basé sur des boîtes de stockage.Les boîtes doivent être stockées dans des racks pour congélateur dédiés.Ces racks en métal permettent une utilisation optimale de l’espace
Étagère de congélation : Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 102 mm, accès latéral, acier inoxydable - Rack pour boîtes de 102 mm - Dimensions max. des boîtes [mm] : 136 x 136 - Rack à accès latéral - Dimensions extérieures du rack (P x l x H) [mm] : 290 x 142 x 214 (11,4 x 5,6 x 8,4 in) - Nombre max. de boîtes par rack : 4 (2 x 2) - Acier inoxydable - Pour congélateur ULT : CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 6 racks) - Pour congélateur ULT : CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 24 boîtes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rack de congélateur