Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 5 po/127 mm
Description
Étagère de congélation : Innova™ U101, CryoCube™ F101h, 127 mm, accès latéral, acier inoxydable - Support pour boîtes de 127 mm (tubes coniques de 15/50 mL) - Dimensions maximales des boîtes [mm] : 136 x 136 - Support à accès latéral - Dimensions extérieures du support (P x l x H) [mm] : 290 x 142 x 274 (11,4 x 5,6 x 10,8 in) - Nombre maximal de boîtes par support : 4 (2 x 2) - Acier inoxydable - Pour congélateur ULT : CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 6 racks) - Pour congélateur ULT : CryoCube™ F101h/ Innova™ U101 (max. 24 boîtes)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack de congélateur |