Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ série F740 (3 comp., std),
Code produit 15753235
Code produit 15753235 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6001011910
 Article restreint
En stock
Le stockage complet des échantillons dans un congélateur ultra-basse température est basé sur des boîtes de stockage.Les boîtes doivent être stockées dans des racks pour congélateur dédiés.Ces racks en métal permettent une utilisation optimale de l’espace
Étagère de congélation : Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ Série F740 (3 compartiments, Standard), 64 mm, accès latéral, acier inoxydable - Rack pour boîtes de 64 mm (tubes de 5 ml) - Dimensions max. des boîtes [mm] : 136 x 136 - Rack à accès latéral - Dimensions extérieures du rack (P x l x H) [mm] : 569 x 139 x 394 (22,4 x 5,5 x 15,5 in) - Nombre max. de boîtes par rack : 24 (4 x 6) - Acier inoxydable - Pour congélateur ULT : Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 et U725-G (max. 18 racks), CryoCube Série F740 (version à 3 compartiments ; max. 18 racks) - Pour congélateur ULT : Innova U360 (max. 216 boîtes), Innova U535 (max. 288 boîtes), Innova U725 et U725-G (max. 432 boîtes), CryoCube Série F740 (version à 3 compartiments ; max. 432 boîtes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rack de congélateur