Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ série F740 (3 comp., std),
Code produit 15793235
Code produit 15793235 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6001012510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00€
    181.00€ / 1 pièces
    Économisez 18.00€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Le stockage complet des échantillons dans un congélateur ultra-basse température est basé sur des boîtes de stockage.Les boîtes doivent être stockées dans des racks pour congélateur dédiés.Ces racks en métal permettent une utilisation optimale de l’espace
Étagère de congélation : Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ Série F740 (3 compartiments, Standard), 127 mm, tiroir, acier inoxydable - Support pour boîtes de 127 mm (tubes coniques de 15/50 mL) - Dimensions max. des boîtes [mm] : 136 x 136 - Dimensions du support (P x l x H) [mm] : 580 x 140 x 414 (22,8 x 5,5 x 16,3 in) - Nombre max. de boîtes par support : 12 (3 x 4) - Acier inoxydable - Pour congélateur ULT : Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 et U725-G (max. 18 racks), CryoCube Série F740 (version à 3 compartiments ; max. 18 racks) - Pour congélateur ULT : Innova U360 (max. 108 boîtes), Innova U535 (max. 144 boîtes), Innova U725 et U725-G (max. 216 boîtes), CryoCube Série F740 (version à 3 compartiments ; max. 216 boîtes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rack de congélateur