Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ série F570, CryoCube™ F7
Code produit. 15743245
Code produit. 15743245
Marque: Eppendorf™ 6001021410
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le stockage complet des échantillons dans un congélateur ultra-basse température est basé sur des boîtes de stockage.Les boîtes doivent être stockées dans des racks pour congélateur dédiés.Ces racks en métal permettent une utilisation optimale de l’espace ainsi qu’un déplacement facile des boîtes d’échantillons.
Rack pour congélateur : Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ série F570, CryoCube™ série F740 (5 compartiments, compartiment 1-4), 4 po/102 mm, accès latéral, acier inoxydable- Rack pour boîtes de 102 mm/4 po- Taille max. de la boîte [mm] : 136 x 136- Rack d’accès latéral - Dimensions ext. du rack (PxLxH) [mm] : 569 x 139 x 230 (22,4 x 5,5 x 9,1 po)- Nombre max. de boîtes par rack : 8 (4 x 2)- Acier inoxydable- Pour congélateur ultra-basse température : Premium U410 (max. 15 racks), Premium U700 (max. 25 racks), HEF™ U410 (max. 15 racks), CryoCube™ série F570 (max. 25 racks), CryoCube série F740 (version 5 compartiments, compartiment 1-4)- Pour congélateur ultra-basse température : Premium U410 (max. 120 boîtes), Premium U700 (max. 200 boîtes), HEF™ U410 (max. 120 boîtes), CryoCube™ série F570 (max. 200 boîtes), CryoCube série F740 (version 5 compartiments, compartiment 1-4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rack de congélateur