Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ série F570, CryoCube™ F7
Code produit 15753245
Code produit 15753245 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6001021910
 Article restreint
En stock
Le stockage complet des échantillons dans un congélateur ultra-basse température est basé sur des boîtes de stockage.Les boîtes doivent être stockées dans des racks pour congélateur dédiés.Ces racks en métal permettent une utilisation optimale de l’espace
Étagère de congélation : Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ série F570, CryoCube™ Série F740 (5 compartiments, compartiments 1 à 4), 64 mm, accès latéral, acier inoxydable - Support pour boîtes de 64 mm (tubes de 5 ml) - Dimensions maximales des boîtes [mm] : 136 x 136 - Support à accès latéral - Dimensions extérieures du support (P x l x H) [mm] : 569 x 139 x 205 (22,4 x 5,5 x 8,1 in) - Nombre maximal de boîtes par support : 12 (4 x 3) - Acier inoxydable - Pour congélateur ULT : Premium U410 (max. 15 étagères), Premium U700 (max. 25 étagères), HEF™ U410 (max. 15 racks), CryoCube™ Série F570 (max. 25 racks), CryoCube Série F740 (version 5 compartiments, compartiments 1 à 4) - Pour congélateur ULT : Premium U410 (max. 180 boîtes), Premium U700 (max. 300 boîtes), HEF™ U410 (max. 180 boîtes), CryoCube™ Série F570 (max. 300 boîtes), CryoCube Série F740 (version 5 compartiments, compartiments 1 à 4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rack de congélateur