Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur ULT pour les séries Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ F570/F740
Code produit 15783245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Protection de sonde acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15783245 Protection de sonde acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15783245 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6001022410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    177.00€ / 1 pièces
    Économisez 18.00€
    9% de réduction
En stock
Le stockage complet des échantillons dans un congélateur ultra-basse température est basé sur des boîtes de stockage.Les boîtes doivent être stockées dans des racks pour congélateur dédiés.Ces racks en métal permettent une utilisation optimale de l’espace
À utiliser avec :
  • Premium U410, HEF U410
  • CryoCube F740h, F740hi, F740hiw (étagères 1) – (4 modèles à 5 étagères)
  • CryoCube F570, F570n, F570h, F570hw (et 24 racks pour étagères 1) – 4 en 5 compartiments CryoCube F740h, F740hi, F740hiw
  • CryoCube F440h, F440n
Étagère de congélation : Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ série F570, CryoCube™ Série F740 (5 compartiments, compartiments 1 à 4), tiroir de 102 mm (4 in), acier inoxydable - Support pour boîtes de 102 mm (4 in) - Dimensions maximales des boîtes [mm] : 136 x 136
Étagère à tiroirs - Dimensions extérieures de l'étagère (P x L x H) : 563 x 140 x 216 mm (22,2 x 5,5 x 8,5 in)
Nombre maximal de boîtes par rack : 8 (4 x 2)
Pour congélateur ULT : Premium U410 (max. 15 racks), Premium U700 (max. 25 racks), HEF™ U410 (max. 15 racks), CryoCube™ Série F570 (max. 25 racks), CryoCube Série F740 (version 5 compartiments, compartiments 1 à 4) -
Pour congélateur ULT : Premium U410 (max. 120 boîtes), Premium U700 (max. 200 boîtes), HEF™ U410 (max. 120 boîtes), CryoCube™ Série F570 (max. 200 boîtes), CryoCube Série F740 (version 5 compartiments, compartiments 1 à 4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Dimensions 563 x 140 x 216 mm
Largeur (impériale) 4 in
Type de produit Rack de congélateur
Hauteur (métrique) 216 mm
Largeur (métrique) 102 mm