Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ série F570, CryoCube™ F7
Description
Étagère de congélation : Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ série F570, CryoCube™ Série F740 (5 compartiments, compartiments 1 à 4), DWP (53 mm), accès latéral, acier inoxydable - Rack pour DWP - Dimensions maximales du DWP [mm] : 86 x 128 - Rack à accès latéral - Dimensions extérieures du rack (P x l x H) [mm] : 549 x 139 x 224 (21,6 x 5,5 x 8,8 in) - Nombre maximal de DWP par rack : 24 (4 x 6) - Acier inoxydable - Pour congélateur ULT : Premium U410 (max. 15 étagères), Premium U700 (max. 25 étagères), HEF™ U410 (max. 15 racks), CryoCube™ Série F570 (max. 25 racks), CryoCube Série F740 (version 5 compartiments, compartiments 1 à 4) - Pour congélateur ULT : Premium U410 (max. 360 DWP), Premium U700 (max. 600 DWP), HEF™ U410 (max. 360 DWP), CryoCube™ Série F570 (max. 600 DWP), CryoCube Série F740 (version 5 compartiments, compartiments 1 à 4)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack de congélateur |