Description
Optimisez le stockage en laboratoire grâce aux étagères pour congélateur et réfrigérateur Thermo Scientific™ conçues comme étagères de remplacement pour les réfrigérateurs, congélateurs et congélateurs à ultra-basse température de laboratoire haute performance.
- Étagères à claire-voie à revêtement époxy
- Disponibles en grande profondeur et en demi-profondeur
- Les unités sous paillasse utilisent des étagères en grande profondeur uniquement
Specifications
Specifications
| Type | Étagères à claire-voie à revêtement époxy |
| Finition externe | Acier recouvert d’époxy |
| À utiliser avec (équipement) | Unités 23,3, 45,8, 51,1 et 78,8 pieds cubes (659, 1297, 1447 et 2231 L) |
| Garantie | La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. |
| Capacité | Éléments généraux du congélateur |