Learn More
Thermo Scientific™ Étagères pour congélateur et réfrigérateur
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Optimisez le stockage en laboratoire grâce aux étagères pour congélateur et réfrigérateur Thermo Scientific™ conçues comme étagères de remplacement pour les réfrigérateurs, congélateurs et congélateurs à ultra-basse température de laboratoire haute performance.
- Étagères à claire-voie à revêtement époxy
- Disponibles en grande profondeur et en demi-profondeur
- Les unités sous paillasse utilisent des étagères en grande profondeur uniquement
Spécification
Spécification
| Type | Étagères à claire-voie à revêtement époxy |
| Finition externe | Acier recouvert d’époxy |
| À utiliser avec (équipement) | 29,2 pieds cubes (826 L) |
| Garantie | La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. |
| Capacité | Éléments généraux du congélateur |