Description
- Conçu pour une utilisation en laboratoire sur des flacons en verre et en polypropylène, des centrifugeuses, des tubes à essai, des pailles et des lames.
- Résiste aux solvants, aux taches et aux températures extrêmes, y compris au stockage dans l'azote liquide
- Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent pour une utilisation sur des surfaces planes congelées ou pour envelopper tubes et flacons avec un chevauchement de 3 mm (1/8 in).
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Polyester |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Marquage en laboratoire |
| Afficher plus |