Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Étiquettes de laboratoire en polyester mat cryogénique pour imprimantes M6/M7
Code produit 17898184
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,375 x 1,25 in
0,6 x 1,625 in
1 x 1,9 in
1,65 x 0,5 po
1,75 x 1 po
1,8 x 0,6 po
2,2 x 1,5 po
3,875 x 1,5 po
Hauteur (métrique):
9,53 mm
15,24 mm
25,4 mm
41,91 mm
44,45 mm
45,72 mm
55,88 mm
98,43 mm
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
500 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Hauteur (métrique) unitSize
17898184 1,75 x 1 po 44,45 mm 250 pièces
17838124 0,375 x 1,25 in 9,53 mm 500 pièces
17878164 0,6 x 1,625 in 15,24 mm 250 pièces
17851689 1 x 1,9 in 25,4 mm 250 pièces
17868264 1,65 x 0,5 po 41,91 mm 500 pièces
17848474 1,8 x 0,6 po 45,72 mm 250 pièces
17878144 2,2 x 1,5 po 55,88 mm 100 pièces
17828454 3,875 x 1,5 po 98,43 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17898184 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 174094
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les marqueurs en polyester durable sont conçus pour être utilisés dans des applications d'identification en laboratoire telles que les flacons, les centrifugeuses, les tubes, les tubes à essai, les pailles et les lames.
  • Les étiquettes B-490 peuvent être appliquées sur des surfaces congelées, y compris le verre et le polypropylène stockés dans l'azote liquide, lorsqu'elles sont enroulées sur elles-mêmes d'au moins 1/8 in
  • Bonne résistance aux bavures d'impression, aux solvants et aux hautes/basses températures de -196 °C à 100 °C (-320 °F à 212 °F)
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM G 155
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage en laboratoire
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Sans latex Non
Quantité 250 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -320°F à +266°F
Plage de températures (métrique) entre -196°C et +130°C
Épaisseur (impériale) 0,0026 in
Épaisseur (métrique) 0.065 mm
Dimensions (L x l) 1,75 x 1 po
Longueur (impériale) 1,75 po
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Hauteur (métrique) 44,45 mm
Alternate Part Number M6-203-490