Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante FREEZERBONDZ™ en polyester
Specifications
Specifications
| Description | Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 FreezerBondz |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Matériau | Polyester |
| À utiliser avec (application) | Congélateur ; azote liquide ; bain-marie (100°C) |
| Étiquettes par rangée | 1 |
| Quantité | 500/Bte |
| Forme | Rectangle |
| Plage de températures (métrique) | entre -196°C et +130°C |
| Show More |