Learn More
Brady™ Étiquettes rondes pour imprimante à transfert thermique FreezerBondz
Description
- Les étiquettes B-490 peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du PP stockés dans de l’azote liquide
- Le matériau en polyester blanc mat comporte un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
- Bonne résistance aux bavures d'impression, aux solvants et aux températures extrêmes (de -320 à 212 °C).°F (-196 à 100)°C)
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE
Spécification
Spécification
| Description | FreezerBondz Étiquettes pour imprimante à transfert thermique |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Polyester |
| Côtés imprimables | Impression unilatérale |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette pour imprimante à transfert thermique |
| Afficher plus |