Learn More
Brady™ Étiquettes rondes pour imprimante à transfert thermique FreezerBondz
Code produit 11899574 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,9 cm
9,53 mm
1,1 cm
12,7 mm
Conditionnement:
1 ROLL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11899574 9,53 mm 1 ROLL
11810885 12,7 mm 1 ROLL
10013164 0,9 cm 1 ROLL
10082003 1,1 cm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11899574 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 805916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    193.80€ / 1 rouleaux
    Économisez 89.20€
    31% de réduction
En stock
En polyester Freezerbondz™ durable (B-492). Les étiquettes pour imprimante à transfert thermique FreezerBondz sont conçues pour les applications d’identification en laboratoire telles que les flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et l
  • Les étiquettes B-490 peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du PP stockés dans de l’azote liquide
  • Le matériau en polyester blanc mat comporte un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
  • Bonne résistance aux bavures d'impression, aux solvants et aux températures extrêmes (de -320 à 212 °C).°F (-196 à 100)°C)
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE
Spécification
Description FreezerBondz Étiquettes pour imprimante à transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire
À utiliser avec (équipement) BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
Répétition horizontale (métrique) 12,06 mm
Étiquettes par rangée 4
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Modèle THT-143-492-3
Nb par paquet 3000 étiquettes par rouleau
Quantité 3000/Bte
Forme Rond
Dimensions 9,53 mm (Diamètre)
Plage de températures (impériale) -320 °F à 266 °F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0032 in
Épaisseur (métrique) 0,020 mm
Répétition verticale (métrique) 12,70 mm
Dimensions (L x l) 9,53 mm (dia)
Longueur (impériale) 0,4 in
Longueur (métrique) 30 m
Largeur (impériale) 0,4 in
Largeur (métrique) 9,53mm
Hauteur (métrique) 9,53mm
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 9,53 mm
Alternate Part Number THT-143-492-3