Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Étiquettes en polyester mat cryogénique pour 1 in. Imprimantes à petit noyau
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Freezerbondz Les étiquettes peuvent être apposées sur des surfaces congelées, notamment le verre et le polypropylène conservés dans l'azote liquide.
- Elles sont très résistantes aux bavures et aux solvants et fournissent de bonnes performances à des températures élevées comme basses.
- Spécialisé— Les étiquettes adhésives à haute résistance sont conçues pour une large gamme d'applications d'identification en laboratoire sur des surfaces planes, y compris les boîtes de stockage cryogéniques.
- Durable— Les étiquettes résistent aux solvants, aux taches, à l'azote liquide, aux applications de congélation et à une plage de températures °élevées/basses de -320 F °à 212 F (-°196 C à 100 °C).
- Adhésif— Adhésif acrylique permanent pour un collage solide sur le verre, l'acier inoxydable et le cuivre, ou pour l'enroulement autour des tubes et des flacons avec un chevauchement de 1/8 in
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | RoHS 2002/95/CE |
| Description | FreezerBondz Étiquettes pour imprimante à transfert thermique |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent, Permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Rouler |
| Matériau | Polyester (B-490) |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette pour imprimante à transfert thermique |
| Afficher plus |