Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Étiquettes en polyester mat cryogénique pour 1 in. Imprimantes à petit noyau
Code produit 15173835
Change view
Click to view available options
Largeur (impériale):
1,25 in
1,625 in
1,9 in
2,2 in
3,75 in
Hauteur (impériale):
0,375 in
0,6 in
1 in
1,5 in
Conditionnement:
1 rouleau
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Hauteur (impériale) unitSize
15173835 1,25 in 0,375 in 1 rouleau
15348837 1,625 in 0,375 in 1 rouleau
11357803 1,9 in 0,6 in 1 rouleau
15378577 2,2 in 1 in 1 rouleau
15379370 3,75 in 1,5 in 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15173835 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 114200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Marquez en toute sécurité les échantillons de laboratoire sur des surfaces planes et lisses, même dans des environnements difficiles comme l'azote liquide et les congélateurs, grâce au B-490. FreezerBondz™ Étiquettes en polyester mat cryogénique.
  • Freezerbondz Les étiquettes peuvent être apposées sur des surfaces congelées, notamment le verre et le polypropylène conservés dans l'azote liquide.
  • Elles sont très résistantes aux bavures et aux solvants et fournissent de bonnes performances à des températures élevées comme basses.
  • Spécialisé— Les étiquettes adhésives à haute résistance sont conçues pour une large gamme d'applications d'identification en laboratoire sur des surfaces planes, y compris les boîtes de stockage cryogéniques.
  • Durable— Les étiquettes résistent aux solvants, aux taches, à l'azote liquide, aux applications de congélation et à une plage de températures °élevées/basses de -320 F °à 212 F (-°196 C à 100 °C).
  • Adhésif— Adhésif acrylique permanent pour un collage solide sur le verre, l'acier inoxydable et le cuivre, ou pour l'enroulement autour des tubes et des flacons avec un chevauchement de 1/8 in
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Description FreezerBondz Étiquettes pour imprimante à transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique permanent, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Polyester (B-490)
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Tube à centrifuger, tube Eppendorf, tube PCR, flacon, identification de tube
À utiliser avec (équipement) Imprimantes BBP11, séries 1244 et 1344
Comprend Rouleau de 1500 étiquettes
Étiquettes par rangée 1
Quantité 1500/rouleau
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 1,25 x 0,375 po (l x H)
Plage de températures (impériale) -320°F à +266°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +130°C
Épaisseur (impériale) 2,6 millions
Épaisseur (métrique) 0.065 mm
Dimensions (L x l) 9.53 x 31.75 mm
Largeur (impériale) 1,25 in
Largeur (métrique) 31.75 mm
Hauteur (impériale) 0,375 in
Hauteur (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number THT-154-490-1.5-SC