Learn More
Brady™ Freezerbondz™ Étiquettes pour imprimante à transfert thermique - 1 in Noyau, polyester (B-492)
Code produit 15708689
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale):
0,375 in
0,5 in
Conditionnement:
1 rouleau
1500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) unitSize
15708689 0,375 in 1 rouleau
30041472 0,5 in 1500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15708689 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 114288
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation sur des surfaces gelées, notamment le verre et le PP stocké dans de l’azote liquide. Les étiquettes pour imprimante à transfert thermique Brady™ Freezerbondz™ offrent d’excellentes performances à basse température et sont
  • Fabriqué de Freezerbondz Polyester II (B-492) avec adhésif acrylique permanent
  • Résistantes aux bavures et aux solvants lorsqu’elles sont utilisées avec un ruban R6400
  • Utilisation dans des environnements de laboratoire pour des applications impliquant de l’azote liquide et des procédures d’autoclavage
  • Étiquettes sur mandrin de 1 in, mandrin plus petit
  • Température minimale de service : -321 °F
  • Température maximale de service : 266 °F
Spécification
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Polyester (B-492)
Type de produit Étiquette pour imprimante à transfert thermique
À utiliser avec (application) Identification générale et industrielle ; identification de laboratoire - Bouteille, tube et flacon, surfaces gelées
À utiliser avec (équipement) Imprimantes BBP11, séries 1244 et 1344
Forme Rond
Épaisseur (impériale) 0,0032 in
Diamètre (impériale) 0,375 in
Alternate Part Number THT-143-492-1.5-SC