Learn More
Brady™ Freezerbondz™ Étiquettes pour imprimante à transfert thermique - 1 in Noyau, polyester (B-492)
Description
- Fabriqué de Freezerbondz Polyester II (B-492) avec adhésif acrylique permanent
- Résistantes aux bavures et aux solvants lorsqu’elles sont utilisées avec un ruban R6400
- Utilisation dans des environnements de laboratoire pour des applications impliquant de l’azote liquide et des procédures d’autoclavage
- Étiquettes sur mandrin de 1 in, mandrin plus petit
- Température minimale de service : -321 °F
- Température maximale de service : 266 °F
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Rouler |
| Matériau | Polyester (B-492) |
| Type de produit | Étiquette pour imprimante à transfert thermique |
| À utiliser avec (application) | Identification générale et industrielle ; identification de laboratoire - Bouteille, tube et flacon, surfaces gelées |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimantes BBP11, séries 1244 et 1344 |
| Forme | Rond |
| Épaisseur (impériale) | 0,0032 in |
| Afficher plus |