Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Étiquettes en polyester cryogénique ultra-minces
Code produit 11588834 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1500/rouleau
2500/rouleau
3 000/rouleau
5 000/rouleau
Dimensions (L x l):
12,70 x 25,4 mm (0,5 x 1 in)
25,4 x 22,86 mm (1 x 0,9 in)
25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 in)
9,53 x 25,4 mm (0,37 x 1 in)
Conditionnement:
1 PK
1 ROLL
1 rouleau
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Dimensions (L x l) Conditionnement
11588834 2500/rouleau 9,53 x 25,4 mm (0,37 x 1 in) 1 ROLL
10419473 5 000/rouleau 12,70 x 25,4 mm (0,5 x 1 in) 1 PK
11814205 3 000/rouleau 25,4 x 22,86 mm (1 x 0,9 in) 1 ROLL
11824205 3 000/rouleau 25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 in) 1 ROLL
15148385 1500/rouleau 25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 in) 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11588834 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 804788
En stock
Les étiquettes en polyester durable FreezerBondz™ (B-492) sont conçues pour les applications d’identification en laboratoire telles que les flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames.
  • Spécialisé— Adhésif agressif B-492 FreezerBondz™ Les étiquettes sont idéales pour les surfaces courbes et congelées comme les flacons, les échantillons centrifugés, les tubes et les lames.
  • Durable— Les étiquettes résistent aux produits chimiques, à l'abrasion, au stockage dans l'azote liquide et à une plage de températures °élevées/basses de -320 °F °à 212 °F (-196 °C à 100 °C).
  • Adhésif— Adhésif acrylique permanent pour un collage solide sur des surfaces lisses et courbes, ou pour envelopper les tubes et les flacons avec un chevauchement de 1/8 in
  • Certifications— Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE (approuvée par la directive 2015/863).
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Description FreezerBondz Étiquettes pour imprimante à transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour laboratoire
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire, rubans série R6400, imprimantes à transfert thermique
À utiliser avec (équipement) BBP11, BBP12, PR De plus, imprimantes à noyau THT 25 mm
Répétition horizontale (métrique) 27,94 mm
Comprend Rouleau de 2500 étiquettes
Étiquettes par rangée 2
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Nb par paquet 2500 étiquettes par rouleau
Quantité 2500/rouleau
Forme Rectangle
Dimensions 0,375 x 1 po (L x l)
Dimensions (métrique) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H)
Plage de températures (impériale) -320 °F à 266 °F
Plage de températures (métrique) -160 °C à +130 °C
Épaisseur (impériale) 0,0032 in
Épaisseur (métrique) 0,081 mm
Répétition verticale (métrique) 12,07 mm
Dimensions (L x l) 9,53 x 25,4 mm (0,37 x 1 in)
Longueur (impériale) 0,37 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,40 mm
Hauteur (impériale) 0,37 in
Hauteur (métrique) 9,53 mm
Alternate Part Number THT-152-492-2.5-SC