Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Étiquettes ultra-minces en polyester cryogénique pour flacons de laboratoire, compatibles avec les imprimantes M6/M7
Code produit 17888304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,375 x 0,375 in
0,375 x 1 in
0,5 x 1 in
0,5 x 0,5 in
1,625 x 0,6 in
Diamètre (impériale):
0,375 in
0,5 in
Forme:
Rectangle
Rectangle avec cercle
Rond
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Diamètre (impériale) Forme unitSize
17888304 0,5 x 1 in 0,375 in Rectangle 250 pièces
17888234 1,625 x 0,6 in 0,375 in Rectangle 250 pièces
17899164 0,375 x 0,375 in 0,375 in Rond 500 pièces
17868364 0,5 x 0,5 in 0,5 in Rond 500 pièces
17828374 0,375 x 1 in 0,375 in Rectangle avec cercle 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17888304 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 174076
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Durable Freezerbondz™ Les marqueurs en polyester sont conçus pour des applications d'identification en laboratoire telles que les flacons, les centrifugeuses, les tubes, les tubes à essai, les pailles et les lames.
  • Peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du PP stockés dans de l’azote liquide
  • Bonne résistance aux bavures d'impression, résistance aux solvants et plage de performances à haute/basse température °de -196 °C à 100 °C (-320 °F à 212 °F)
  • Fabriqué en polyester B-492
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, étiquetage de laboratoire
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Sans latex Non
Quantité 250 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -320°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0032 in
Épaisseur (métrique) 0.081 mm
Dimensions (L x l) 0,5 x 1 in
Longueur (impériale) 0,5 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Hauteur (métrique) 12.7 mm
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-120-492