Learn More
Labconco™ FreeZone™ Séchoirs lyophilisés de °console 12 L -50 °C, vanne de purge
BIOPHARMA
Code produit 15702767 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Schuko
Comprend:
Collecteur en acier inoxydable, vanne de purge
Collecteur revêtu de PTFE, vanne de purge
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Comprend unitSize
15702767 Schuko Collecteur en acier inoxydable, vanne de purge 1 pièce
15762767 Schuko Collecteur revêtu de PTFE, vanne de purge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15702767 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 701211130
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Collecteur en acier inox, soupape de purge
Requires
Accessoire de séchage, pompe à vide, verrerie, adaptateurs
Les lyophilisateurs à console Freezone 12 L sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons moyennes à grandes ou une grande quantité de petits lots de récipients. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
FreeZone Les lyophilisateurs de console de 12 litres sont conçus pour la lyophilisation de charges d'échantillons moyennes à importantes ou de nombreux lots de petits conteneurs. Ses caractéristiques comprennent un dégivrage au gaz chaud et une installation latérale. USB port et connexion Ethernet à l'arrière. La console offre un espace intérieur pour une pompe à vide et accueille le FreeZone Séchoir à plateaux bouchage (pompe et séchoir à plateaux vendus séparément).
  • Le serpentin collecteur vertical en acier inoxydable contient 12 litres de glace avant dégivrage.
  • -50° Le collecteur C convient aux échantillons aqueux
  • Système de réfrigération écologique sans HCFC/CFC
  • La bobine interne permet de piéger la vapeur avec une efficacité maximale
  • Les collecteurs revêtus de PTFE en option résistent aux produits corrosifs
  • Lyo-Works Le système d'exploitation affiche en temps réel la température du collecteur et le niveau de vide.
  • Écran tactile couleur de 5 in
  • Programmation et contrôle flexibles des accessoires de séchage en option
  • Facultatif End-Zone™ Détection du point final pour la lyophilisation en flacon
  • L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
  • Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
  • Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
  • La fenêtre de visualisation avant facilite la surveillance de l’huile de la pompe à vide
  • FreeZone Des caractéristiques exclusives protègent votre pompe à vide contre les dommages coûteux : Une soupape casse-vide fait pénétrer de l’air dans le système lorsque l’alimentation du lyophilisateur ou de la pompe à vide est arrêtée pendant plus de 5 minutes. Un capteur d’humidité empêche tout démarrage de la réfrigération ou du vide lorsque de l’humidité est détectée dans la conduite d’évacuation. La pompe à vide s’arrête automatiquement si une fuite est détectée au moment de la fermeture initiale ou pendant le cycle.
  • Comprend une soupape de purge permettant d’isoler la pompe à vide du lyophilisateur
  • D’autres options sont possibles : Chambre de séchage sous vide miniature intégrée en acier inoxydable avec contrôle jusqu'à +60 °C
Une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, des accessoires de séchage et de la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus).
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Garantie
Un an
Spécification
Type Lyophilisateur / Lyophiliseur
Capacité (métrique) 12 L (avant le dégivrage)
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F
Matériau Acier
Certifications/Conformité UL, CAN/CSA, CE
Comprend Collecteur en acier inoxydable, vanne de purge
Profondeur (impériale) 29,6 in
Profondeur (métrique) 75,1 cm
Largeur (impériale) 31,8 in
Largeur (métrique) 80,7 cm
Hauteur (impériale) 36,6 in
Hauteur (métrique) 92,9 cm
Ampérage 9A
Type de bouchon Schuko
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Poids à l’expédition (impériale) 275 lb
Poids à l’expédition (métrique) 124,7 kg