Learn More
Labconco™ FreeZone™ Séchoirs lyophilisés de °console 12 L -50 °C, soupape de purge et mini-chambre
Tienda Labconco Corporation Productos
Descripción
Includes
Collecteur en acier inox, soupape de purge, mini chambre de séchage sous vide
Requires
Accessoire de séchage, pompe à vide, verrerie, adaptateurs
Les lyophilisateurs à console Freezone™ 12 litres sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons moyennes à grandes ou une grande quantité de petits lots de récipients. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
- Le serpentin collecteur vertical en acier inoxydable peut contenir 12 L de glace avant dégivrage.
- Le °collecteur à -50 °C convient aux échantillons aqueux
- Système de réfrigération écologique sans HCFC/CFC
- La bobine interne permet de piéger la vapeur avec une efficacité maximale
- Les collecteurs revêtus de PTFE en option résistent aux produits corrosifs
- Ses caractéristiques comprennent le dégivrage par gaz chaud et une installation latérale. USB port et connexion Ethernet à l'arrière. La console offre un espace intérieur pour la pompe à vide et accueille le FreeZone™ Séchoir à plateaux de bouchage (pompe et séchoir à plateaux vendus séparément)
- Lyo-Works Le système d'exploitation affiche en temps réel la température du collecteur et le niveau de vide.
- Écran tactile couleur de 5 in
- Programmation et contrôle flexibles des accessoires de séchage en option
- Facultatif End-Zone™ Détection du point final pour la lyophilisation en flacon
- L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
- Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
- Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
- La fenêtre de visualisation avant facilite la surveillance de l’huile de la pompe à vide
- FreeZone™ Des caractéristiques exclusives protègent votre pompe à vide contre les dommages coûteux : Une soupape casse-vide fait pénétrer de l’air dans le système lorsque l’alimentation du lyophilisateur ou de la pompe à vide est arrêtée pendant plus de 5 minutes. Un capteur d’humidité empêche tout démarrage de la réfrigération ou du vide lorsque de l’humidité est détectée dans la conduite d’évacuation. La pompe à vide s’arrête automatiquement si une fuite est détectée au moment de la fermeture initiale ou pendant le cycle.
- Comprend une vanne de purge pour isoler la pompe à vide du lyophilisateur et une mini-chambre de séchage sous vide intégrée en acier inoxydable avec contrôle jusqu'à +60 °C.
Une pompe à vide d'un débit d'au moins 98 L/min, un accessoire de séchage et de la verrerie pour lyophilisation (si la lyophilisation n'est pas en vrac) sont nécessaires (non inclus).
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Garantía
Un an
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Lyophilisateur / Lyophiliseur |
| Capacité (métrique) | 12 L (avant le dégivrage) |
| Nbre d’étagères | 0 |
| Plage de températures (métrique) | -50°C |
| Plage de températures (impériale) | -58°F |
| Matériau | Chambre de collecteur en acier inoxydable |
| Certifications/Conformité | UL, CAN/CSA, CE |
| Comprend | Collecteur en acier inoxydable, soupape de purge, mini chambre de séchage sous vide |
| Profondeur (impériale) | 29,6 in |
| Profondeur (métrique) | 75,1 cm |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.