Learn More
Labconco™ FreeZone™ Séchoirs lyophilisés de °console 12 L -50 °C, soupape de purge et mini-chambre
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Description
Includes
Collecteur revêtu de PTFE, soupape de purge, mini chambre de séchage sous vide
Requires
Accessoire de séchage, pompe à vide, verrerie, adaptateurs
Les lyophilisateurs à console Freezone™ 12 litres sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons moyennes à grandes ou une grande quantité de petits lots de récipients. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
- Le serpentin collecteur vertical en acier inoxydable peut contenir 12 L de glace avant dégivrage.
- Le °collecteur à -50 °C convient aux échantillons aqueux
- Système de réfrigération écologique sans HCFC/CFC
- La bobine interne permet de piéger la vapeur avec une efficacité maximale
- Les collecteurs revêtus de PTFE en option résistent aux produits corrosifs
- Ses caractéristiques comprennent le dégivrage par gaz chaud et une installation latérale. USB port et connexion Ethernet à l'arrière. La console offre un espace intérieur pour la pompe à vide et accueille le FreeZone™ Séchoir à plateaux de bouchage (pompe et séchoir à plateaux vendus séparément)
- Lyo-Works Le système d'exploitation affiche en temps réel la température du collecteur et le niveau de vide.
- Écran tactile couleur de 5 in
- Programmation et contrôle flexibles des accessoires de séchage en option
- Facultatif End-Zone™ Détection du point final pour la lyophilisation en flacon
- L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
- Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
- Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
- La fenêtre de visualisation avant facilite la surveillance de l’huile de la pompe à vide
- FreeZone™ Des caractéristiques exclusives protègent votre pompe à vide contre les dommages coûteux : Une soupape casse-vide fait pénétrer de l’air dans le système lorsque l’alimentation du lyophilisateur ou de la pompe à vide est arrêtée pendant plus de 5 minutes. Un capteur d’humidité empêche tout démarrage de la réfrigération ou du vide lorsque de l’humidité est détectée dans la conduite d’évacuation. La pompe à vide s’arrête automatiquement si une fuite est détectée au moment de la fermeture initiale ou pendant le cycle.
- Comprend une vanne de purge pour isoler la pompe à vide du lyophilisateur et une mini-chambre de séchage sous vide intégrée en acier inoxydable avec contrôle jusqu'à +60 °C.
Une pompe à vide d'un débit d'au moins 98 L/min, un accessoire de séchage et de la verrerie pour lyophilisation (si la lyophilisation n'est pas en vrac) sont nécessaires (non inclus).
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Garantie
Un an
Spécification
Spécification
| Type | Lyophilisateur / Lyophiliseur |
| Capacité (métrique) | 12 L (avant le dégivrage) |
| Nbre d’étagères | 0 |
| Plage de températures (métrique) | -50°C |
| Plage de températures (impériale) | -58°F |
| Matériau | Chambre de collecteur revêtue de PTFE |
| Certifications/Conformité | UL, CAN/CSA, CE |
| Comprend | Collecteur revêtu de PTFE, vanne de purge, mini chambre de séchage sous vide |
| Profondeur (impériale) | 29,6 in |
| Profondeur (métrique) | 75,1 cm |
| Afficher plus |