Learn More
Labconco™ FreeZone™ Séchoirs lyophilisés à °console 12 L -50 °C avec bac de séchage et butée, modèles 230 V
BIOPHARMA
Code produit p-7079250 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Schuko
Matériau:
Chambre de collecteur en acier inoxydable
Chambre de collecteur revêtue de PTFE
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Matériau unitSize
15702777 Schuko Chambre de collecteur en acier inoxydable 1 pièce
15742777 Schuko Chambre de collecteur revêtue de PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15702777 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 701221030
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Collecteur en acier inox, plateau de séchage et de bouchage
Requires
Pompe à vide
Lyophilisateurs à console Freezone 12 L avec plateaux de séchage et bouchage sont conçus pour la lyophilisation d’échantillons modérément chargés à très chargés et le bouchage de flacons ou de flacons à sérum sous vide. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
Les lyophilisateurs à console Freezone 12 litres avec plateaux de séchage et bouchage sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons moyennes à grandes et le bouchage de flacons ou de flacons à sérum sous vide. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
  • Le serpentin collecteur vertical en acier inoxydable peut contenir 12 L de glace avant dégivrage.
  • -50° Le collecteur C convient aux échantillons aqueux
  • Système de réfrigération écologique sans HCFC/CFC
  • La bobine interne permet de piéger la vapeur avec une efficacité maximale
  • Les collecteurs revêtus de PTFE en option résistent aux produits corrosifs
  • Lyo-Works Le système d'exploitation affiche en temps réel la température du collecteur et le niveau de vide.
  • Écran tactile couleur de 5 in
  • Programmation et contrôle flexibles des accessoires de séchage en option
  • Facultatif End-Zone™ Détection du point final pour la lyophilisation en flacon
  • L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
  • Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
  • Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
  • La fenêtre de visualisation avant facilite la surveillance de l’huile de la pompe à vide
  • FreeZone Des caractéristiques exclusives protègent votre pompe à vide contre les dommages coûteux
  • La soupape de coupure de vide laisse entrer de l'air dans le système lorsque l'alimentation du lyophilisateur ou de la pompe à vide est coupée pendant plus de 5 minutes. Un capteur d’humidité empêche tout démarrage de la réfrigération ou du vide lorsque de l’humidité est détectée dans la conduite d’évacuation. La pompe à vide s’arrête automatiquement si une fuite est détectée au moment de la fermeture initiale ou pendant le cycle.
  • Doté d'un dégivrage au gaz chaud, monté latéralement USB port et connexion Ethernet montée à l'arrière
  • La console comporte un espace intérieur pour une pompe à vide (vendue séparément)
FreeZone Le séchoir à plateaux de bouchage offre un contrôle précis et une flexibilité de programmation pour des performances constantes.
  • Trois de 16,5 x 12 in à température contrôlée (±1 °C), des étagères réglables avec capteurs de température d'échantillon offrent jusqu'à 594 in carrés d'espace de rangement
  • La température du fluide circulant dans les étagères varie entre -40 et +40.°C
  • Système de réfrigération écologique sans HCFC/CFC
  • Récipients à bouchon avec mécanisme pneumatique intégré
  • 0,125 in L'orifice de remplissage OD introduit un gaz inerte dans la chambre, protégeant ainsi les échantillons de l'humidité atmosphérique et des contaminants.
Une pompe à vide d'un débit d'au moins 163 L/min et de la verrerie pour lyophilisation (si la lyophilisation n'est pas en vrac) sont nécessaires (non incluses).
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Garantie
Un an
Spécification
Type Lyophilisateur / Lyophiliseur
Capacité (métrique) 12 L (avant le dégivrage)
Nbre d’étagères 3
Plage de températures (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°C
Matériau Chambre de collecteur en acier inoxydable
Certifications/Conformité UL, CAN/CSA, CE
Comprend Séchoir à bac de rétention en acier inoxydable
Profondeur (impériale) 29,6 in
Profondeur (métrique) 75,1 cm
Largeur (impériale) 32,4 in
Largeur (métrique) 82,2 cm
Hauteur (impériale) 63,7 in
Hauteur (métrique) 161,7 cm
Type de bouchon Schuko
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz
Poids à l’expédition (impériale) 698 lb
Poids à l’expédition (métrique) 316,6 kg