Learn More
Labconco™ FreeZone™ Séchoirs lyophilisés de °console 12 L -84 °C, soupape de purge et mini-chambre
BIOPHARMA
Code produit 15792827 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
Schuko
Matériau:
Chambre de collecteur en acier inoxydable
Chambre de collecteur revêtue de PTFE
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Matériau unitSize
15792827 Schuko Chambre de collecteur en acier inoxydable 1 pièce
15752837 Schuko Chambre de collecteur revêtue de PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15792827 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 711211230
Includes
Collecteur en acier inox, soupape de purge, mini chambre de séchage sous vide
Requires
Accessoire de séchage, pompe à vide, verrerie, adaptateurs
Les lyophilisateurs à console Freezone™ 12 L sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons moyennes à grandes ou une grande quantité de petits lots de récipients. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
Les lyophilisateurs à console Freezone™ 12 litres sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons moyennes à grandes ou une grande quantité de petits lots de récipients. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
  • Le serpentin collecteur vertical en acier inoxydable peut contenir 12 L de glace avant dégivrage.
  • Le °collecteur à -84 °C convient aux échantillons à bas point eutectique, notamment l'acétonitrile.
  • Système de réfrigération écologique sans HCFC/CFC
  • La bobine interne permet de piéger la vapeur avec une efficacité maximale
  • Les collecteurs revêtus de PTFE en option résistent aux produits corrosifs
  • Ses caractéristiques comprennent le dégivrage par gaz chaud et une installation latérale. USB port et connexion Ethernet à l'arrière. La console offre un espace intérieur pour la pompe à vide et accueille le FreeZone™ Séchoir à plateaux de bouchage (pompe et séchoir à plateaux vendus séparément)
  • Lyo-Works Le système d'exploitation affiche en temps réel la température du collecteur et le niveau de vide.
  • Écran tactile couleur de 5 in
  • Programmation et contrôle flexibles des accessoires de séchage en option
  • Facultatif End-Zone™ Détection du point final pour la lyophilisation en flacon
  • L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
  • Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
  • Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
  • La fenêtre de visualisation avant facilite la surveillance de l’huile de la pompe à vide
  • FreeZone™ Des caractéristiques exclusives protègent votre pompe à vide contre les dommages coûteux : Une soupape casse-vide fait pénétrer de l’air dans le système lorsque l’alimentation du lyophilisateur ou de la pompe à vide est arrêtée pendant plus de 5 minutes. Un capteur d’humidité empêche tout démarrage de la réfrigération ou du vide lorsque de l’humidité est détectée dans la conduite d’évacuation. La pompe à vide s’arrête automatiquement si une fuite est détectée au moment de la fermeture initiale ou pendant le cycle.
  • Comprend une vanne de purge pour isoler la pompe à vide du lyophilisateur et une mini-chambre de séchage sous vide intégrée en acier inoxydable avec contrôle jusqu'à +60 °C.
    Une pompe à vide d'un débit d'au moins 98 L/min, un accessoire de séchage et de la verrerie pour lyophilisation (si la lyophilisation n'est pas en vrac) sont nécessaires (non inclus).
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Garantie
Un an
Spécification
Type Lyophilisateur / Lyophiliseur
Capacité (métrique) 12 L (avant le dégivrage)
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) -84°C
Plage de températures (impériale) -119°C
Matériau Chambre de collecteur en acier inoxydable
Certifications/Conformité UL, CAN/CSA, CE
Comprend Collecteur en acier inoxydable, soupape de purge, mini chambre de séchage sous vide
Profondeur (impériale) 29,6 in
Profondeur (métrique) 75,1 cm
Largeur (impériale) 31,8 in
Largeur (métrique) 80,7 cm
Hauteur (impériale) 36,6 in
Hauteur (métrique) 92,9 cm
Type de bouchon Schuko
Tension 230 V
Fréquence 60 Hz
Poids à l’expédition (impériale) 335 lb
Poids à l’expédition (métrique) 151,95 kg