Learn More
Labconco FreeZone Séchoir lyophilisé de console 12L
Code produit 17990170 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Bobine en PTFE et chambre de collecteur
Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur
Plage de températures (métrique):
-50°C
-84°C
Comprend:
Plateau de séchage et de bouchage
Soupape de purge
Soupape de purge, mini-chambre
Vanne de purge, séchoir à plateau d’arrêt
Conditionnement:
1 unité
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Plage de températures (métrique) Comprend Conditionnement
17990170 Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur -84°C Soupape de purge, mini-chambre 1 unité
17921040 Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur -50°C Plateau de séchage et de bouchage 1 unité
17971040 Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur -50°C Soupape de purge 1 unité
17981040 Bobine en PTFE et chambre de collecteur -50°C Plateau de séchage et de bouchage 1 unité
17951050 Bobine en PTFE et chambre de collecteur -50°C Vanne de purge, séchoir à plateau d’arrêt 1 unité
17900180 Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur -84°C - 1 unité
17950150 Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur -84°C Soupape de purge 1 unité
17910160 Bobine en PTFE et chambre de collecteur -84°C - 1 unité
17980170 Bobine en PTFE et chambre de collecteur -84°C Soupape de purge 1 unité
17910140 Bobine en PTFE et chambre de collecteur -84°C Soupape de purge, mini-chambre 1 unité
17971050 Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur -84°C Plateau de séchage et de bouchage 1 unité
17901040 Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur -84°C Vanne de purge, séchoir à plateau d’arrêt 1 unité
17961040 Bobine en PTFE et chambre de collecteur -84°C Plateau de séchage et de bouchage 1 unité
17981050 Bobine en PTFE et chambre de collecteur -84°C Vanne de purge, séchoir à plateau d’arrêt 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17990170 Fournisseur Labconco Code fournisseur 711211290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32475.00€
    24099.96€ / 1 unités
    Économisez 8375.04€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
FreeZone Les lyophilisateurs Console sont conçus pour la lyophilisation de charges d'échantillons moyennes à importantes ou de nombreux lots de petits contenants. La console comporte une fenêtre de visualisation frontale, un espace intérieur pour une pompe à vide et un emplacement pour un grand séchoir à plateaux.
  • Le serpentin contient 12 litres de glace avant dégivrage.
  • Le  système de réfrigération sans HCFC/CFC refroidit le capteur à -50 °C.°C (-58 °F), convient aux échantillons aqueux.
  • Comprend un séchoir à plateaux de bouchage avec étagères chauffantes et refroidissantes, une commande de soupape de décompression, un bouton de bouchage et plus encore.
  • Lyo-Works™ Le  système d'exploitation affiche en temps réel la température du collecteur, le niveau de vide et les options suivantes : End-Zone™ système de détection des points d'extrémité
  • Grand écran tactile capacitif couleur de 5 in, intuitif et facile à utiliser.
  • Restez connectés
  • Afficher des données d'échantillon en temps réel
  • Obtenez des résultats constants et de haute qualité
  • Simplifiez les échantillons difficiles
Spécification
Type Secador de congelación de consola
Capacité (métrique) 12 L
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) -84°C
Matériau Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur
Comprend Soupape de purge, mini-chambre
Type de bouchon Todos excepto América del Norte
Tension 230 V