Learn More
Labconco FreeZone Séchoir lyophilisé de console 18L
Code produit 17991050 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Bobine en PTFE et chambre de collecteur
Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur
Comprend:
Console
Plateau de séchage et de bouchage
Soupape de purge
Soupape de purge, console
Soupape de purge, mini-chambre
Soupape de purge, mini-chambre, sécheur à console
Séchoir à console
Séchoir, soupape de purge
Vanne de purge, séchoir à plateau d’arrêt
Conditionnement:
1 unité
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Comprend Conditionnement
17991050 Bobine en PTFE et chambre de collecteur Vanne de purge, séchoir à plateau d’arrêt 1 unité
17940140 Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur Vanne de purge, séchoir à plateau d’arrêt 1 unité
17950140 Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur Soupape de purge, console 1 unité
17910170 Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur Soupape de purge, mini-chambre, sécheur à console 1 unité
17970140 Bobine en PTFE et chambre de collecteur Console 1 unité
17920170 Bobine en PTFE et chambre de collecteur Soupape de purge 1 unité
17920190 Bobine en PTFE et chambre de collecteur Soupape de purge, mini-chambre 1 unité
17941040 Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur Séchoir à console 1 unité
17901060 Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur Séchoir, soupape de purge 1 unité
17961050 Bobine en PTFE et chambre de collecteur Plateau de séchage et de bouchage 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17991050 Fournisseur Labconco Code fournisseur 701822190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71010.00€
    51588.88€ / 1 pièces
    Économisez 19421.12€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
FreeZone Les lyophilisateurs Console sont conçus pour la lyophilisation de charges d'échantillons moyennes à importantes ou de nombreux lots de petits contenants. La console est dotée d'une fenêtre de visualisation frontale, d'un espace intérieur pour une pompe à vide et d'un emplacement pour un séchoir à plateaux de taille standard.
  • Le serpentin en acier inoxydable ou en PTFE contient 18 litres de glace avant dégivrage.
  • Le  système de réfrigération sans HCFC/CFC refroidit le collecteur.
  • Comprend un séchoir à plateaux de bouchage avec étagères chauffantes et refroidissantes, une commande de soupape de décompression, un bouton de bouchage et plus encore.
  • Lyo-Works™ Le  système d'exploitation affiche en temps réel la température du collecteur, le niveau de vide et les options suivantes : End-Zone™ système de détection des points d'extrémité
  • Grand écran tactile capacitif couleur de 5 in, intuitif et facile à utiliser.
  • Restez connectés
  • Afficher des données d'échantillon en temps réel
  • Obtenez des résultats constants et de haute qualité
  • Simplifiez les échantillons difficiles
Spécification
Type Secador de congelación de consola
Capacité (métrique) 18 L
Nbre d’étagères 3
Plage de températures (métrique) -50°C
Matériau Bobine en PTFE et chambre de collecteur
Comprend Vanne de purge, séchoir à plateau d’arrêt
Type de bouchon Todos excepto América del Norte
Tension 230 V