Learn More
Labconco FreeZone Déshydrateur lyophilisé de table 2,5 L
Code produit 17900160 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
Bobine en PTFE et chambre de collecteur
Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur
Plage de températures (métrique):
-50°C
-84°C
Conditionnement:
1 unité
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Plage de températures (métrique) unitSize
17900160 Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur -50°C 1 unité
17900150 Bobine en PTFE et chambre de collecteur -50°C 1 unité
17950170 Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur -84°C 1 unité
17930170 Bobine en PTFE et chambre de collecteur -84°C 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17900160 Fournisseur Labconco Code fournisseur 700201090
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
FreeZone Les lyophilisateurs de paillasse sont conçus pour la lyophilisation de faibles quantités d'échantillons. La conception très compacte est idéale pour les laboratoires dont l’espace au sol est limité. Le serpentin collecteur vertical en acier inoxydable contient 2,5 litres de glace avant dégivrage.
  • Le système de réfrigération unique de 1/3 ch sans HCFC/CFC refroidit le capteur à -50 °C.°C (-58 °F), convient aux échantillons aqueux.
  • Lyo-Works™ Le  système d'exploitation affiche en temps réel la température du collecteur, le niveau de vide et les options suivantes : End-Zone™ système de détection des points d'extrémité
  • Grand écran tactile capacitif couleur de 5 in, intuitif et facile à utiliser
  • Restez connectés
  • Afficher des données d'échantillon en temps réel
  • Obtenez des résultats constants et de haute qualité
  • Simplifiez les échantillons difficiles
Spécification
Type Sécheur de congélation pour plan de travail
Capacité (métrique) 2.5 L
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) -50°C
Matériau Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur
Type de bouchon Todos excepto América del Norte
Tension 230 V