Learn More
Labconco™ FreeZone™ Déshydrateur lyophilisateur de °table 4,5 L -105 °C, modèle 230 V
BIOPHARMA
Code produit 15772847 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Schuko
Comprend:
Collecteur en acier inoxydable non revêtu
Collecteur en acier inoxydable revêtu de PTFE
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Comprend Conditionnement
15772847 Schuko Collecteur en acier inoxydable revêtu de PTFE 1 pièce
15752847 Schuko Collecteur en acier inoxydable non revêtu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15772847 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 720402030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34894.34€
    20881.29€ / 1 pièces
    Économisez 14013.05€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Includes
Collecteur recouvert de PTFE
Requires
Accessoire de séchage, pompe à vide, verrerie, adaptateurs
Les lyophilisateurs de paillasse Freezone de 4,5 litres sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons faibles à moyennes. La conception très compacte est idéale pour les laboratoires dont l’espace au sol est limité. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation.
  • La bobine du collecteur en acier inox vertical peut contenir jusqu’à 4,5 litres de glace avant le dégivrage
  • -105 °C (-157 °F) à 60 Hz ou -102 °C (-152 °F) Le collecteur à 50 Hz convient aux échantillons à bas point eutectique, notamment l'acétonitrile et le méthanol et l'éthanol dilués.
  • Ses caractéristiques comprennent le dégivrage par gaz chaud et une installation latérale. USB port et connexion Ethernet montée à l'arrière
  • Système de réfrigération écologique sans HCFC/CFC
  • La bobine interne permet de piéger la vapeur avec une efficacité maximale
  • Les collecteurs revêtus de PTFE en option résistent aux produits corrosifs
  • Lyo-Works Le système d'exploitation affiche en temps réel la température du collecteur et le niveau de vide.
  • Écran tactile couleur de 5 in
  • Programmation et contrôle flexibles des accessoires de séchage en option
  • Facultatif End-Zone™ Détection du point final pour la lyophilisation en flacon
  • L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
  • Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
  • Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
  • FreeZone Des caractéristiques exclusives protègent votre pompe à vide contre les dommages coûteux : Une soupape casse-vide fait pénétrer de l’air dans le système lorsque l’alimentation du lyophilisateur ou de la pompe à vide est arrêtée pendant plus de 5 minutes. Un capteur d’humidité empêche tout démarrage de la réfrigération ou du vide lorsque de l’humidité est détectée dans la conduite d’évacuation. La pompe à vide s’arrête automatiquement si une fuite est détectée au moment de la fermeture initiale ou pendant le cycle.
Une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, des accessoires de séchage et de la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus).
Compliance
Tous les modèles sont conformes à la norme UL 61010-1 (modèles à 60 Hz), au N° 61010-1 CAN/CSA (modèles à 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Garantie
Un an
Spécification
Type Lyophilisateur / Lyophiliseur
Capacité (métrique) 4,5 L (avant le dégivrage)
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) -105°C
Plage de températures (impériale) -157°F
Matériau Acier
Certifications/Conformité UL, CAN/CSA, CE
Comprend Collecteur en acier inoxydable revêtu de PTFE
Profondeur (impériale) 26,5 in
Profondeur (métrique) 67,3 cm
Largeur (impériale) 22,5 in
Largeur (métrique) 57,1 cm
Hauteur (impériale) 18,5 in
Hauteur (métrique) 46,5 cm
Ampérage 10 A
Type de bouchon Schuko
Tension 230 V
Fréquence 60 Hz
Poids à l’expédition (impériale) 172 lb
Poids à l’expédition (métrique) 78 kg