Learn More
Labconco™ FreeZone™ Déshydrateur lyophilisateur de °table 4,5 L -50 °C, modèle 230 V
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Description
Includes
Collecteur recouvert de PTFE
Requires
Accessoire de séchage, pompe à vide, verrerie, adaptateurs
Les lyophilisateurs de paillasse Freezone de 4,5 litres sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons faibles à moyennes. La conception très compacte est idéale pour les laboratoires dont l’espace au sol est limité. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation.
- La bobine du collecteur en acier inox vertical peut contenir jusqu’à 4,5 litres de glace avant le dégivrage
- -50° Le collecteur C convient aux échantillons aqueux
- Ses caractéristiques comprennent le dégivrage par gaz chaud et une installation latérale. USB port et connexion Ethernet montée à l'arrière
- Système de réfrigération écologique sans HCFC/CFC
- La bobine interne permet de piéger la vapeur avec une efficacité maximale
- Les collecteurs revêtus de PTFE en option résistent aux produits corrosifs
- Lyo-Works Le système d'exploitation affiche en temps réel la température du collecteur et le niveau de vide.
- Écran tactile couleur de 5 in
- Programmation et contrôle flexibles des accessoires de séchage en option
- Facultatif End-Zone™ Détection du point final pour la lyophilisation en flacon
- L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
- Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
- Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
- FreeZone Des caractéristiques exclusives protègent votre pompe à vide contre les dommages coûteux : Une soupape casse-vide fait pénétrer de l’air dans le système lorsque l’alimentation du lyophilisateur ou de la pompe à vide est arrêtée pendant plus de 5 minutes. Un capteur d’humidité empêche tout démarrage de la réfrigération ou du vide lorsque de l’humidité est détectée dans la conduite d’évacuation. La pompe à vide s’arrête automatiquement si une fuite est détectée au moment de la fermeture initiale ou pendant le cycle.
Une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 98 l/min, des accessoires de séchage et de la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus).
Compliance
Tous les modèles sont conformes à la norme UL 61010-1 (modèles à 60 Hz), au N° 61010-1 CAN/CSA (modèles à 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Garantie
Un an
Spécification
Spécification
| Type | Lyophilisateur / Lyophiliseur |
| Capacité (métrique) | 2,5 L (avant le dégivrage) |
| Nbre d’étagères | 0 |
| Plage de températures (métrique) | -50°C |
| Plage de températures (impériale) | -58°F |
| Matériau | Acier |
| Certifications/Conformité | UL, CAN/CSA, CE |
| À utiliser avec (équipement) | Charge d’échantillon lyophilisante légère à modérée |
| Comprend | Collecteur en acier inoxydable revêtu de PTFE |
| Profondeur (impériale) | 22,4 in |
| Afficher plus |