Learn More
Labconco™ FreeZone™ Séchoirs lyophilisés à °console 6 L -50 °C, séchoir à plateau bouché, modèles 230 V
BIOPHARMA
Code produit 15762747 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Schuko
Matériau:
Chambre de collecteur en acier inoxydable
Chambre de collecteur revêtue de PTFE
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Matériau Conditionnement
15762747 Schuko Chambre de collecteur en acier inoxydable 1 pièce
15702757 Schuko Chambre de collecteur revêtue de PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15762747 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 700621030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54534.79€
    50803.13€ / 1 pièces
    Économisez 3731.66€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-03-2027
Includes
Collecteur en acier inox, plateau de séchage et de bouchage
Requires
Pompe à vide
Les lyophilisateurs à console Freezone™ 6 L avec plateaux de séchage et bouchage sont conçus pour la lyophilisation d’échantillons modérément chargés à très chargés et le bouchage de flacons sous vide. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
Les lyophilisateurs à console Freezone™ 6 litres avec plateaux de séchage et bouchage sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons moyennes à grandes et le bouchage de flacons sous vide. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
  • Le serpentin collecteur vertical en acier inoxydable peut contenir 6 L de glace avant dégivrage.
  • Le °collecteur à -50 °C convient aux échantillons aqueux
  • Système de réfrigération écologique sans HCFC/CFC
  • La bobine interne permet de piéger la vapeur avec une efficacité maximale
  • Les collecteurs revêtus de PTFE en option résistent aux produits corrosifs
  • Ses caractéristiques comprennent le dégivrage par gaz chaud et une installation latérale. USB port et connexion Ethernet à l'arrière. La console fournit un espace intérieur pour la pompe à vide (vendue séparément)
  • Lyo-Works Le système d'exploitation affiche en temps réel la température du collecteur et le niveau de vide.
  • Écran tactile couleur de 5 in
  • Programmation et contrôle flexibles des accessoires de séchage en option
  • Facultatif End-Zone™ Détection du point final pour la lyophilisation en flacon
  • L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
  • Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
  • Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
  • La fenêtre de visualisation avant facilite la surveillance de l’huile de la pompe à vide
  • FreeZone™ Des caractéristiques exclusives protègent votre pompe à vide contre les dommages coûteux : Une soupape casse-vide fait pénétrer de l’air dans le système lorsque l’alimentation du lyophilisateur ou de la pompe à vide est arrêtée pendant plus de 5 minutes. Un capteur d’humidité empêche tout démarrage de la réfrigération ou du vide lorsque de l’humidité est détectée dans la conduite d’évacuation. La pompe à vide s’arrête automatiquement si une fuite est détectée au moment de la fermeture initiale ou pendant le cycle.
FreeZone™ Le séchoir à plateaux de bouchage offre un contrôle précis et une flexibilité de programmation pour des performances constantes.
  • Trois de 16,5 x 12 in à température contrôlée (±1 °C), des étagères réglables avec capteurs de température d'échantillon offrent jusqu'à 594 in carrés d'espace de rangement
  • La température du fluide circulant dans les étagères varie entre -40 et +40 °C.
  • Système de réfrigération écologique sans HCFC/CFC
  • Récipients à bouchon avec mécanisme pneumatique intégré
  • 0,125 in L'orifice de remplissage OD introduit un gaz inerte dans la chambre, protégeant ainsi les échantillons de l'humidité atmosphérique et des contaminants.
Une pompe à vide d'un débit d'au moins 163 litres/minute et de la verrerie pour lyophilisation (si la lyophilisation n'est pas en vrac) sont nécessaires (non incluses).
Compliance
Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
Garantie
Un an
Spécification
Type Lyophilisateur / Lyophiliseur
Capacité (métrique) 6 L (avant le dégivrage)
Nbre d’étagères 3
Plage de températures (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F
Matériau Chambre de collecteur en acier inoxydable
Certifications/Conformité UL, CAN/CSA, CE
Comprend Séchoir à bac de rétention en acier inoxydable
Profondeur (impériale) 29,6 in
Profondeur (métrique) 75,1 cm
Largeur (impériale) 82,2 in
Largeur (impériale) intérieure 32,4 in
Hauteur (impériale) 63,7 in
Hauteur (métrique) 161,7 cm
Type de bouchon Schuko
Tension 230 V
Fréquence 60 Hz
Poids à l’expédition (impériale) 678 lb
Poids à l’expédition (métrique) 307,53 kg