Learn More
Labconco FreeZone Séchoir lyophilisé de console 6L
Code produit 17990140 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C
-84°C
Matériau:
Bobine en PTFE et chambre de collecteur
Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur
Comprend:
Plateau de séchage et de bouchage
Soupape de purge
Soupape de purge, congélateur coque
Soupape de purge, console
Soupape de purge, mini-chambre
Vanne de purge, séchoir à plateau d’arrêt
Conditionnement:
1 unité
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Matériau Comprend Conditionnement
17990140 -50°C Bobine en PTFE et chambre de collecteur Soupape de purge, mini-chambre 1 unité
17920150 -50°C Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur - 1 unité
17920160 -50°C Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur Soupape de purge 1 unité
17910150 -50°C Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur Soupape de purge, mini-chambre 1 unité
17940150 -50°C Bobine en PTFE et chambre de collecteur - 1 unité
17960160 -50°C Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur Soupape de purge, congélateur coque 1 unité
17980140 -50°C Bobine en PTFE et chambre de collecteur Soupape de purge 1 unité
17950160 -50°C Bobine en PTFE et chambre de collecteur Soupape de purge, congélateur coque 1 unité
17911050 -50°C Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur Plateau de séchage et de bouchage 1 unité
17941050 -50°C Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur Vanne de purge, séchoir à plateau d’arrêt 1 unité
17931050 -50°C Bobine en PTFE et chambre de collecteur Plateau de séchage et de bouchage 1 unité
17921050 -50°C Bobine en PTFE et chambre de collecteur Vanne de purge, séchoir à plateau d’arrêt 1 unité
17940190 -84°C Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur - 1 unité
17970170 -84°C Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur Soupape de purge, console 1 unité
17930150 -84°C Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur Soupape de purge, mini-chambre 1 unité
17970150 -84°C Bobine en PTFE et chambre de collecteur - 1 unité
17960170 -84°C Bobine en PTFE et chambre de collecteur Soupape de purge 1 unité
17970190 -84°C Bobine en PTFE et chambre de collecteur Soupape de purge, mini-chambre 1 unité
17991040 -84°C Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur Plateau de séchage et de bouchage 1 unité
17951040 -84°C Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur Soupape de purge 1 unité
17901050 -84°C Bobine en PTFE et chambre de collecteur Plateau de séchage et de bouchage 1 unité
17911040 -84°C Bobine en PTFE et chambre de collecteur Vanne de purge, séchoir à plateau d’arrêt 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17990140 Fournisseur Labconco Code fournisseur 700612290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23150.00€
    17181.81€ / 1 pièces
    Économisez 5968.19€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
FreeZone Les lyophilisateurs Console sont conçus pour la lyophilisation de charges d'échantillons moyennes à importantes ou de nombreux lots de petits contenants. La console comporte une fenêtre de visualisation frontale, un espace intérieur pour une pompe à vide et un emplacement pour un grand séchoir à plateaux.
  • Le serpentin collecteur vertical contient 6 litres de glace avant dégivrage.
  • Le système de réfrigération sans HCFC/CFC refroidit le collecteur.
  • Convient aux échantillons aqueux.
  • Lyo-Works™ Le système d'exploitation affiche en temps réel la température du collecteur, le niveau de vide et les options suivantes : End-Zone™ système de détection des points d'extrémité
  • Grand écran tactile capacitif couleur de 5 in, intuitif et facile à utiliser.
  • Restez connectés
  • Afficher des données d'échantillon en temps réel
  • Obtenez des résultats constants et de haute qualité
  • Simplifiez les échantillons difficiles
Spécification
Type Secador de congelación de consola
Capacité (métrique) 6 L
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) -50°C
Matériau Bobine en PTFE et chambre de collecteur
Comprend Soupape de purge, mini-chambre
Type de bouchon Todos excepto América del Norte
Tension 230 V