Learn More
- Home
- Products
- Lyophilisateurs
- Chambres et équipement de lyophilisation
- Labconco FreeZone Séchoir lyophilisé de console 6L
Labconco FreeZone Séchoir lyophilisé de console 6L
Code produit 17991040 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C
-84°C
Matériau:
Bobine en PTFE et chambre de collecteur
Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur
Comprend:
Plateau de séchage et de bouchage
Soupape de purge
Soupape de purge, congélateur coque
Soupape de purge, console
Soupape de purge, mini-chambre
Vanne de purge, séchoir à plateau d’arrêt
Conditionnement:
1 unité
22 product options available for selection
| Code produit | Plage de températures (métrique) | Matériau | Comprend | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 17991040 | -84°C | Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur | Plateau de séchage et de bouchage | 1 unité |
| 17920150 | -50°C | Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur | - | 1 unité |
| 17920160 | -50°C | Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur | Soupape de purge | 1 unité |
| 17910150 | -50°C | Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur | Soupape de purge, mini-chambre | 1 unité |
| 17940150 | -50°C | Bobine en PTFE et chambre de collecteur | - | 1 unité |
| 17960160 | -50°C | Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur | Soupape de purge, congélateur coque | 1 unité |
| 17980140 | -50°C | Bobine en PTFE et chambre de collecteur | Soupape de purge | 1 unité |
| 17990140 | -50°C | Bobine en PTFE et chambre de collecteur | Soupape de purge, mini-chambre | 1 unité |
| 17950160 | -50°C | Bobine en PTFE et chambre de collecteur | Soupape de purge, congélateur coque | 1 unité |
| 17911050 | -50°C | Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur | Plateau de séchage et de bouchage | 1 unité |
| 17941050 | -50°C | Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur | Vanne de purge, séchoir à plateau d’arrêt | 1 unité |
| 17931050 | -50°C | Bobine en PTFE et chambre de collecteur | Plateau de séchage et de bouchage | 1 unité |
| 17921050 | -50°C | Bobine en PTFE et chambre de collecteur | Vanne de purge, séchoir à plateau d’arrêt | 1 unité |
| 17940190 | -84°C | Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur | - | 1 unité |
| 17970170 | -84°C | Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur | Soupape de purge, console | 1 unité |
| 17930150 | -84°C | Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur | Soupape de purge, mini-chambre | 1 unité |
| 17970150 | -84°C | Bobine en PTFE et chambre de collecteur | - | 1 unité |
| 17960170 | -84°C | Bobine en PTFE et chambre de collecteur | Soupape de purge | 1 unité |
| 17970190 | -84°C | Bobine en PTFE et chambre de collecteur | Soupape de purge, mini-chambre | 1 unité |
| 17951040 | -84°C | Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur | Soupape de purge | 1 unité |
| 17901050 | -84°C | Bobine en PTFE et chambre de collecteur | Plateau de séchage et de bouchage | 1 unité |
| 17911040 | -84°C | Bobine en PTFE et chambre de collecteur | Vanne de purge, séchoir à plateau d’arrêt | 1 unité |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit
17991040
Fournisseur
Labconco
Code fournisseur
710621090
-
55265.00€
42874.42€ / 1 pièces
Économisez 12390.58€
22% de réduction
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Description
- Le serpentin collecteur vertical contient 6 litres de glace avant dégivrage.
- Le système de réfrigération sans HCFC/CFC refroidit le collecteur.
- Convient aux échantillons aqueux.
- Lyo-Works™ Le système d'exploitation affiche en temps réel la température du collecteur, le niveau de vide et les options suivantes : End-Zone™ système de détection des points d'extrémité
- Grand écran tactile capacitif couleur de 5 in, intuitif et facile à utiliser.
- Restez connectés
- Afficher des données d'échantillon en temps réel
- Obtenez des résultats constants et de haute qualité
- Simplifiez les échantillons difficiles
Spécification
Spécification
| Type | Secador de congelación de consola |
| Capacité (métrique) | 6 L |
| Nbre d’étagères | 3 |
| Plage de températures (métrique) | -84°C |
| Matériau | Bobine en acier inoxydable et chambre de collecteur |
| Comprend | Plateau de séchage et de bouchage |
| Type de bouchon | Todos excepto América del Norte |
| Tension | 230 V |