Learn More
Labconco FreeZone Déshydrateur lyophilisé de table 8L
Code produit 17960150 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 l
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17960150 8 l 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17960150 Fournisseur Labconco Code fournisseur 700802090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17810.00€
    13438.95€ / 1 pièces
    Économisez 4371.05€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
FreeZone Les lyophilisateurs de paillasse sont conçus pour la lyophilisation de quantités modérées d'échantillons. La conception très compacte est idéale pour les laboratoires dont l’espace au sol est limité. Le serpentin collecteur vertical en acier inoxydable peut contenir 8 litres de glace avant dégivrage.
  • Le serpentin collecteur vertical en acier inoxydable ou en PTFE contient 8 litres de glace avant dégivrage.
  • Un seul système de réfrigération de 3/4 ch sans HCFC/CFC refroidit le collecteur
  • Lyo-Works™ Le  système d'exploitation affiche en temps réel la température du collecteur, le niveau de vide et les options suivantes : End-Zone™ système de détection des points d'extrémité
  • Grand écran tactile capacitif couleur de 5 in, intuitif et facile à utiliser.
  • Restez connectés
  • Afficher des données d'échantillon en temps réel
  • Obtenez des résultats constants et de haute qualité
  • Simplifiez les échantillons difficiles
Spécification
Type Sécheur de congélation pour plan de travail
Capacité (métrique) 8 l
Nbre d’étagères 0
Plage de températures (métrique) -50°C
Matériau Bobine en PTFE et chambre de collecteur
Type de bouchon Todos excepto América del Norte
Tension 230 V